Termometri elettronici a contatto, GFX 460
Supplier: EBRO
Certificates
About this item
Questi termometri elettronici a contatto sono ideali per applicazioni con tutti gli agitatori magnetici.
- Elevata accuratezza con logica fuzzy
- Riduce al minimo il superamento del limite di temperatura
- Display a LED illuminato
DIN 45322 (diode connection). Safety circuit according to DIN 12878 class 1 and 2.
Certifications: DIN 45322 (collegamento diodo). Circuito di sicurezza a norma DIN 12878 classe 1 e 2.
Delivery: con alimentatore esterno da 9 a 12 V c.c., 20 mA.
Frequently Bought Together