Orders LinkContactUsLinkComponent
3-Hydroxy-2-nitropyridine
3-Hydroxy-2-nitropyridine
Glass bottle for solids, 25 g
Codice catalogo MOLEM63119725
Marketsource
Nome del fornitore:   Molekula
3-Hydroxy-2-nitropyridine
Codice catalogo MOLEM63119725
Nome del fornitore:  Molekula
Marketsource
Numero CAS:  15128-82-2
3-Hydroxy-2-nitropyridine
Glass bottle for solids, 25 g
Numero CAS:  15128-82-2
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 25 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  2-Nitropyridin-3-ol, 2-Nitro-3-pyridinol
  • Numero CAS:15128-82-2
  • Formula:C₅H₄N₂O₃
  • Numero MDL:MFCD00006258
  • Molecular Weight:140.1 g/mol
  • Punto di fusione:70 °C
  • EINECS:239-191-2
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    25 g