Orders LinkContactUsLinkComponent
1,3-Propansultone
1,3-Propansultone
Glass bottle for solids, 25 g
Codice catalogo MOLEM80404953
Salute
Irritante
Marketsource
Nome del fornitore:   Molekula
1,3-Propansultone
Codice catalogo MOLEM80404953
Nome del fornitore:  Molekula
Marketsource
Numero CAS:  1120-71-4
1,3-Propansultone
Glass bottle for solids, 25 g
Numero CAS:  1120-71-4
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 25 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  1,2-Oxathiolane 2,2-dioxide
  • Numero CAS:1120-71-4
  • Formula:C₃H₆O₃S
  • Numero MDL:MFCD00005355
  • Molecular Weight:122.14 g/mol
  • Punto di ebollizione:298 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:31 °C
  • Densità:1,3996 g/cm³ (35 °C)
  • EINECS:214-317-9
  • UN:2811
  • ADR:6.1,III
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    25 g
Specifiche