Orders LinkContactUsLinkComponent
1,3-Propansultone, semi-solid
Salute
Irritante
Nome del fornitore:   MP Biomedicals
1,3-Propansultone, semi-solid
Nome del fornitore:  MP Biomedicals
Certificates
1,3-Propansultone, semi-solid
3 varianti
Product Details & Documents
1,3-Propane Sultone was used as quaternisation agent to transit the PDMAEMA into poly(zwitterions) through surface reaction by treating membranes under a mild condition.
1,3-Propane Sultone was used as quaternisation agent to transit the PDMAEMA into poly(zwitterions) through surface reaction by treating membranes under a mild condition.
Soluble in cold water, hot water; readily in ketones, esters and aromatic hydrocarbons; insoluble in aliphatic hydrocarbons.
Sinonimi:  1,2-Oxathiolane 2,2-dioxide
  • Numero CAS:1120-71-4
  • Formula:C₃H₆O₃S
  • Numero MDL:MFCD00005355
  • Molecular Weight:122.14 g/mol
  • Punto di ebollizione:298 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:30…33 °C (lett.)
  • Densità:1,392 g/ml
  • temperatura di conservazione:Refrigerata
  • EINECS:214-317-9
  • UN:2811
  • ADR:6.1,III
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Glass bottle for solids
    10 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 g
    1 * 10 g - SFr. 54.30
    SFr. 54.30
    1 * 10 g
       SFr. 54.30
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 g
    1 * 25 g - SFr. 118.00
    SFr. 118.00
    1 * 25 g
       SFr. 118.00
  • Glass bottle for solids
    50 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 g
    1 * 50 g - SFr. 207.00
    SFr. 207.00
    1 * 50 g
       SFr. 207.00
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..