Orders LinkContactUsLinkComponent
Quarzo
Quarzo
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Quarzo
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Certificates
Quarzo
2 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide, Silicon dioxide, Sand, white quartz
  • Numero CAS:14808-60-7
  • Formula:SiO₂
  • Numero MDL:MFCD00217788
  • Molecular Weight:60.08 g/mol
  • Punto di ebollizione:2230 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:1427 °C
  • Densità:2,622…2.645 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:238-878-4
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Bottiglia di vetro
    2,5 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - SFr. 29.40
    SFr. 29.40
    1 * 2,5 kg
       SFr. 29.40
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • 20 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 20 kg
    1 * 20 kg - SFr. 101.90
    SFr. 101.90
    1 * 20 kg
       SFr. 101.90
    Specifiche:
    Marketsource