Quarzo
Bottiglia di vetro, 1 kg
Codice catalogo ROTH4651.1
Marketsource
Nome del fornitore: Roth Carl
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide, Silicon dioxide, Sand, white quartz
- Numero CAS:14808-60-7
- Formula:SiO₂
- Numero MDL:MFCD00217788
- Molecular Weight:60.08 g/mol
- Punto di ebollizione:2230 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:1427 °C
- Densità:2,622…2.645 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:238-878-4
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:1 kg