Industrial gloves, HyFlex® 11-300
Nome del fornitore: Ansell
Certificati
Informazioni su questo articolo
Glove liners made of high-elasticity polyamide for optimal fit.
- Glove knitted with a seamless non-stop process
- Excellent comfort and dexterity
- Ambidextrous to increase wear life
- Low-lint glove
Recommended for light duty tasks and food applications.
Certifications: Food contact approved
Packaging: 12 pairs per bag.
Specifiche
- Catalog No:
- ANSE11-300/10
- ANSE11-300/11
- ANSE11-300/8
- ANSE11-300/7
- ANSE11-300/9
- Ambidestro/mano specifico:
- ambidestro
- ambidestro
- ambidestro
- ambidestro
- ambidestro
- Monouso/riutilizzabile:
- riutilizzabile
- riutilizzabile
- riutilizzabile
- riutilizzabile
- riutilizzabile
- Materiale rivestimento interno:
- Poliammide
- Poliammide
- Poliammide
- Poliammide
- Poliammide
- Calibro:
- 13
- 13
- 13
- 13
- 13
- Tipo polsino:
- Maglia elastica
- Maglia elastica
- Maglia elastica
- Maglia elastica
- Maglia elastica
- Approvati per il contatto con gli alimenti:
- +
- +
- +
- +
- +