Acido metafosforico, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
0676.0500
: Avantor
:
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:500 g
- Seq:3645
:
:79.98 g/mol
:260 °C (1013 hPa)
:21 °C
:2.4 g/cm³ (20 °C)
:Ambiente
:253-433-4
:3260
:8,III
:GHS05
:37267-86-0
:(HPO₃)n
:MFCD00011351