2-Chloro-4'-fluoroacetophenone
Codice catalogo MOLE11784732-25G
Nome del fornitore: Molekula
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:25 g
- Seq:3308
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:172.59 g/mol
Punto di ebollizione:247 °C (1013 hPa)
Punto di fusione:45 °C
EINECS:207-256-4
UN:3261
ADR:8,II
Numero CAS:456-04-2
Formula:C₈H₆ClFO
Numero MDL:MFCD00011652