Triacetina
bottiglia in vetro, 100 mL
Codice catalogo ROTH6317.1
Marketsource
Nome del fornitore: Roth Carl
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Glyceryl triacetate, Propane-1,2,3-triyl triacetate, Glycerol triacetate
- Numero CAS:102-76-1
- Formula:C₉H₁₄O₆
- Numero MDL:MFCD00008716
- Molecular Weight:218.21 g/mol
- IndexMerck:13,09664
- Punto di ebollizione:258 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:4 °C
- Densità:1,1596 g/cm³ (20 °C)
- Punto di infiammabilità:138 °C (coppa chiusa)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:203-051-9
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:100 mL