Triacetina ≥99%, TECHNICAL
bottiglia in vetro, 1 L
: Glyceryl triacetate, Propane-1,2,3-triyl triacetate, Glycerol triacetate
- :102-76-1
- :C₉H₁₄O₆
- :MFCD00008716
- :218.21 g/mol
- :13,09664
- :258 °C (1013 hPa)
- :4 °C
- :1,1596 g/cm³ (20 °C)
- :138 °C (coppa chiusa)
- :Ambiente
- :203-051-9
- Assay:Min. 99 %
- Indice di rifrazione (20°C):1.429 - 1.434
- Water:Max. 0.2 %
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:1 L