Scandium(III) nitrate hydate
Bottiglia di vetro, 5 g
Codice catalogo MOLEC76519134
Marketsource
Nome del fornitore: Molekula
Scandium(III) nitrate hydate
Codice catalogo MOLEC76519134
Nome del fornitore: Molekula
Marketsource
Numero CAS: 107552-14-7
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Trinitric acid scandium salt hydrate, Scandium(3+) trinitrate hydrate, Scandium trinitrate hydrate
- Numero CAS:107552-14-7
- Formula:Sc(NO₃)₃·xH₂O
- Numero MDL:MFCD00011220
- Molecular Weight:230.97 g/mol (anhy)
- EINECS:236-701-5
- UN:1477
- ADR:5.1,III
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:5 g