Orders LinkContactUsLinkComponent
L(+)-Serina
L(+)-Serina
Marketsource
Nome del fornitore:   Molekula
L(+)-Serina
Nome del fornitore:  Molekula
Marketsource
Certificates
2 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  H-Ser-OH, (S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, Serine, (S)-(+)-Serine
  • Numero CAS:56-45-1
  • Formula:C₃H₇NO₃
  • Numero MDL:MFCD00064224
  • Molecular Weight:105.09 g/mol
  • IndexMerck:14,00846
  • Punto di ebollizione:259 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:215…225 °C
  • Densità:1,6 g/cm³ (22 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-274-3
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Bottiglia di vetro
    100 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 g
    1 * 100 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Bottiglia di vetro
    1 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg
    Specifiche:
    Marketsource