Argento nitrato 1 mol/l (1 N) in soluzione acquosa soluzione volumetrica
Codice catalogo REGEN21000W
Nome del fornitore: REAGECON
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle
- Conf:2,5 L
- Seq:5096
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:169.87 g/mol
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:231-853-9
UN:3264
ADR:8,II
:GHS05
:GHS09
Numero CAS:7761-88-8
Formula:AgNO₃
Numero MDL:MFCD00003414