ContactUsLinkComponent
Zirconio 10000 mg/L Zr in 10% acido cloridrico (da ZrOCl₂) Certipur® Standard monoelemento per ICP, Supelco®
  1.70390.0100
 :  Merck
 :  
Zirconio 10000 mg/L Zr in 10% acido cloridrico (da ZrOCl₂) Certipur® Standard monoelemento per ICP, Supelco®
  1.70390.0100
 :  Merck
 :  
  • Concentrazione:
    10000 mg/L
  • Matrice:
    10% HCl
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in plastica
  • Conf:
    100 mL
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Componenti:
    Zirconio
  • Simbolo:
    Zr
 : Tracciabile a SRM da NIST