Zirconio 1000 mg/L Zr in 7% acido cloridrico (da ZrCl₄) Certipur® Standard monoelemento per ICP, Supelco®
1.70370.0100
: Merck
:
- Concentrazione:1000 mg/L
- Matrice:7% HCl
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Componenti:Zirconio
- Simbolo:Zr
: Tracciabile a SRM da NIST