Zirconio 10.000 mg/l in 2 M acido cloridrico (da ZrOCl₂) Certipur® standard per AAS, Supelco®
Codice catalogo 1.70234.0100
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Specifiche
- Concentrazione:1000 mg/L
- Matrice:2 M HCl
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Componenti:Zirconio
- Simbolo:Zr
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Certifications: Tracciabile a SRM da NIST