ContactUsLinkComponent
Stagno 10.000 mg/l in 10% acido cloridrico (da Sn) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Stagno 10.000 mg/l in 10% acido cloridrico (da Sn) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Catalog # 456252W
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Stagno 10.000 mg/l in 10% acido cloridrico (da Sn) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Catalog # 456252W
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Concentrazione:
    10000 mg/L
  • Matrice:
    10% HCl
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in plastica
  • Conf:
    100 mL
  • Componenti:
    Stagno
  • Simbolo:
    Sn
Specifications
About this item
Sn in HCl
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.