Stagno 10.000 mg/l in acido nitrico diluito con tracce di acido idrofluorico (da Sn) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Catalog # 456232S
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Concentrazione:10000 mg/L
- Matrice:Nitric acid dil.
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- Componenti:Stagno
- Simbolo:Sn
Specifications
About this item
Sn in HNO₃ con tracce di HF
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.