Stagno 1.000 mg/l in 10% acido cloridrico (da Sn) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Catalog # 456242U
Anbieter: VWR Chemicals
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Concentrazione:1000 mg/L
- Matrice:10% HCl
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- Componenti:Stagno
- Simbolo:Sn
Technische Daten
Über diesen Artikel
Sn in HCl
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.