Itterbio 1000 mg/L in acido nitrico diluito (da Yb₂O₃) Certipur® Standard monoelemento per ICP, Supelco®
Catalog # 1.70367.0100
Anbieter: Merck
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Concentrazione:1000 mg/L
- Matrice:Nitric acid dil.
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Componenti:Itterbio
- Simbolo:Yb
Technische Daten
Über diesen Artikel
Tracciabile a SRM da NIST
Certifications: Tracciabile a SRM da NIST