Vanadio 1.000 mg/l in acido nitrico diluito (da V₂O₅) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Anbieter: VWR Chemicals
Zertifikate
Über diesen Artikel
V₂O₅ in HNO₃ 2-5%
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.
Zugehörige Informationen
Zertifikate
Suche nach Chargennummer125 ml Plastic bottle for liquids DIN 24 (ZPACK15150125) 500 ml Plastic bottle for liquids DIN 28 (ZPACK15150500)
Packaging Information
VWR® for Calibrations
Product Literature
Frequently Bought Together