Tallio 1.000 mg/l in acido nitrico diluito (da Tl) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Catalog # 456162V
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Concentrazione:1000 mg/L
- Matrice:Nitric acid dil.
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- Componenti:Tallio
- Simbolo:Tl
Specifications
About this item
Tl in HNO₃ 2-5%
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.