Terbio 1000 mg/L in acido nitrico diluito (da Tb(NO₃)₃) Certipur® Standard monoelemento per ICP, Supelco®
Codice catalogo 1.70358.0100
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Specifiche
- Concentrazione:1000 mg/L
- Matrice:Nitric acid dil.
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Componenti:Terbio
- Simbolo:Tb
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Certifications: Tracciabile a SRM da NIST