ContactUsLinkComponent
Terbio 10 mg/l Tb in 5% acido nitrico (da Tb₄O₇) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Terbio 10 mg/l Tb in 5% acido nitrico (da Tb₄O₇) Specpure® Standard monoelemento per ICP
  45266.AE
 :  
Terbio 10 mg/l Tb in 5% acido nitrico (da Tb₄O₇) Specpure® Standard monoelemento per ICP
  45266.AE
 :  
  • Concentrazione:
    10 mg/L
  • Matrice:
    5% HNO₃
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    100 mL
  • Componenti:
    Terbio
  • Simbolo:
    Tb
 : Tracciabile NIST.