Tellurium standard solution, 1000 mg/L Te in dil. acido nitrico (da H₆TeO₆) Certipur® Standard monoelemento per ICP, Supelco®
Codice catalogo 1.70357.0100
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Specifiche
- Concentrazione:1000 mg/L
- Matrice:Nitric acid dil.
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Componenti:Tellurio
- Simbolo:Te
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Certifications: Traceable to SRM from NIST.