Tellurium standard solution, 10 mg/L Te in 5% acido nitrico (da Te) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Catalog # 45265.AE
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Specifications
- Concentrazione:10 mg/L
- Matrice:5% HNO₃
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:100 mL
- Componenti:Tellurio
- Simbolo:Te
Specifications
About this item
Certifications: Tracciabile NIST.