Silicone 10000 mg/L in 4% soluzione sodio idrossido (da SiO₂) Certipur® Standard monoelemento per ICP, Supelco®
Catalog # 1.70386.0100
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Concentrazione:10000 mg/L
- Matrice:4% NaOH
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Componenti:Silicio
- Simbolo:Si
Specifications
About this item
Certifications: Tracciabile a SRM da NIST