Silicio 10.000 mg/l in acqua con tracce di acido idrofluoridrico (da (NH₄)₂SiF₆) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Catalog # 456012Y
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Concentrazione:10000 mg/L
- Matrice:H₂O/tr HF
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- Componenti:Silicio
- Simbolo:Si
Specifications
About this item
(NH₄)₂ SiF₆ in H₂O con tracce di HF
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.