Sodio cloruro concentrate for dilution to 1L, 0.1 M NaCl (0.1N) soluzione volumetrica, Fluka™
32038-1EA
:
- Tipo di conf.:Ampoule
- Conf:1
- Seq:0001
- Environmentally Preferable:
- Factor:0.998 - 1.002
: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
:
:58.44 g/mol
:1.00 g/cm³
:Ambiente
:231-791-2
:7647-14-5
:NaCl
:MFCD00003477