Selenio 10.000 mg/l in acido nitrico diluito (da Se) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Catalog # 455992B
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Concentrazione:10000 mg/L
- Matrice:Nitric acid dil.
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- Descrizione:Selenio 10.000 mg/l in acido nitrico diluito (da Se) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
- Componenti:Selenio
- Simbolo:Se
Specifications
About this item
Se in HNO₃ 2-5%
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.