Selenio 1000 mg/L in acido nitrico diluito (da SeO₂) Certipur® Standard monoelemento per ICP, Supelco®
1.70350.0100
: Merck
:
- Concentrazione:1000 mg/L
- Matrice:Nitric acid dil.
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- Descrizione:Selenio 1.000 mg/l in acido nitrico diluito (da SeO₂) Certipur® Standard monoelemento per ICP
- M-Clarity quality level:MQ100
- Componenti:Selenio
- Simbolo:Se
: Tracciabile a SRM da NIST