Rubidio 10.000 mg/l in acido nitrico diluito (da RbNO₃) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Catalog # 455912Y
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Concentrazione:10000mg/L
- Matrice:2-5% HNO₃
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- Componenti:Rubidio
- Simbolo:Rb
Specifications
About this item
RbNO₃ in HNO₃ 2-5%
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.