Praseodimio 10.000 mg/l in acido nitrico diluito (da Pr₆O₁₁) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
455852N
:
- Concentrazione:10000mg/L
- Matrice:2-5% HNO₃
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- Componenti:Praseodymio
- Simbolo:Pr
Pr₆O₁₁ in HNO₃ 2-5%
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.