Fosforo 10000 mg/L in acqua (da H₃PO₄) Certipur® Standard monoelemento per ICP, Supelco®
Codice catalogo 1.70383.0100
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Specifiche
- Concentrazione:10000mg/L
- Matrice:H₂O
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Componenti:Fosforo
- Simbolo:P
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Certifications: Tracciabile a SRM da NIST