Fosforo 10.000 mg/l in acqua (da (NH₄)PO₄H₂) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Supplier: VWR Chemicals
Certificates
About this item
NH₄H₂PO₄ in H₂O
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.
Related Information
Certificates
Search by Lot Number125 ml Plastic bottle for liquids DIN 24 (ZPACK15150125) 500 ml Plastic bottle for liquids DIN 28 (ZPACK15150500)
Packaging Information
VWR® for Calibrations
Product Literature
Frequently Bought Together