Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Fosforo 1000 mg/L in acqua (da H₃PO₄) Certipur® Standard monoelemento per ICP, Supelco®
Fosforo 1000 mg/L in acqua (da H₃PO₄) Certipur® Standard monoelemento per ICP, Supelco®
Catalog # 1.70340.0100
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Fosforo 1000 mg/L in acqua (da H₃PO₄) Certipur® Standard monoelemento per ICP, Supelco®
Catalog # 1.70340.0100
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Concentrazione:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    H₂O
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in plastica
  • Conf:
    100 mL
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Componenti:
    Fosforo
  • Simbolo:
    P
Specifications
About this item
Certifications: Tracciabile a SRM da NIST