Palladio 10.000 mg/l 10% acido cloridrico (da Pd) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Catalog # 455772X
Anbieter: VWR Chemicals
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Concentrazione:10000mg/L
- Matrice:10% HCl
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- Componenti:Palladio
- Simbolo:Pd
Technische Daten
Über diesen Artikel
Pd in HCl 10%
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.