ContactUsLinkComponent
Niobio 10.000 mg/l in acqua con tracce di acido idrofluorico (da Nb₂O₅) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Niobio 10.000 mg/l in acqua con tracce di acido idrofluorico (da Nb₂O₅) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Catalog # 455752K
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Niobio 10.000 mg/l in acqua con tracce di acido idrofluorico (da Nb₂O₅) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Catalog # 455752K
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Concentrazione:
    10000mg/L
  • Matrice:
    H₂O/tr HF
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in plastica
  • Conf:
    100 mL
  • Componenti:
    Niobio
  • Simbolo:
    Nb
Specifications
About this item
Nb₂O₅ in H₂O con tracce di HF
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.