Nichel 1000 mg/L in acido nitrico diluito (da Ni(NO₃)₂) Certipur® Standard monoelemento per ICP, Supelco®
Katalognr. 1.70336.0100
Anbieter: Merck
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Concentrazione:1000 mg/L
- Matrice:2-3% HNO₃
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Componenti:Nichel
- Simbolo:Ni
Technische Daten
Über diesen Artikel
Certifications: Tracciabile a SRM da NIST