Sodio 1.000 mg/l in acido nitrico diluito (da Na) ARISTAR® Standard monoelemento per cromatografia ionica
Catalog # 458232D
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Concentrazione:1000 mg/L
- Matrice:H₂O/tr HNO₃
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- Componenti:Sodio
- Simbolo:Na
Specifications
About this item
Na in H₂O tr.HNO₃
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Certifications: Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Delivery: Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.