Molibdeno soluzione standard, 1.000 mg/l Mo in soluzione di ammonio idrossido (max. 1%) (da (NH₄)₂MoO₄) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Katalognr. 455692P
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Concentrazione:10000 mg/L
- Matrice:<1% NH₄OH
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- Componenti:Molibdeno
- Simbolo:Mo
Specifications
About this item
(NH₄)₂MoO₄ in HNO₃ (2-5%), con tracce di HF
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.