Molibdeno 1000 mg/L in acqua (da (NH₄)₆Mo₇O₂₄) Certipur® Standard monoelemento per ICP, Supelco®
Catalog # 1.70334.0100
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Concentrazione:1000 mg/L
- Matrice:H₂O
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Componenti:Molibdeno
- Simbolo:Mo
Specifications
About this item
Certifications: Tracciabile a SRM da NIST