Litio 200 mg/l in acido nitrico diluito (da Li) ARISTAR® Standard monoelemento per cromatografia ionica
458322E
:
- Concentrazione:200 mg/L
- Matrice:Nitric acid dil.
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- Componenti:Litio
- Simbolo:Li
Li in H₂O tr.HNO₃
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.