Potassio 200 mg/l in acido nitrico diluito (da K) ARISTAR® Standard monoelemento per cromatografia ionica
Catalog # 458302A
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Concentrazione:200 mg/L
- Matrice:H₂O/tr HNO₃
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- Componenti:Potassio
- Simbolo:K
Specifications
About this item
K in H₂O tr.HNO₃
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.