Iridio 1000 mg/L in acido cloridrico 7% (da IrCl₃) Certipur® Standard monoelemento per ICP, Supelco®
Catalog # 1.70325.0100
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Concentrazione:1000 mg/L
- Matrice:7% HCl
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Componenti:Iridio
- Simbolo:Ir
Specifications
About this item
Certifications: Tracciabile a SRM da NIST