Indio 10.000 mg/l in acido nitrico diluito (da In) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
455492J
:
- Concentrazione:10000 mg/L
- Matrice:Nitric acid dil.
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- Componenti:Indio
- Simbolo:In
In in HNO₃ 2-5%
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.