ContactUsLinkComponent
Indio 1000 mg/L in acido nitrico diluito (da In(NO₃)₃) Certipur® Standard monoelemento per ICP, Supelco®
  1.70324.0100
 :  Merck
 :  
undefined
Indio 1000 mg/L in acido nitrico diluito (da In(NO₃)₃) Certipur® Standard monoelemento per ICP, Supelco®
  1.70324.0100
 :  Merck
 :  
  • Concentrazione:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    Nitric acid dil.
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in plastica
  • Conf:
    100 mL
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Componenti:
    Indio
  • Simbolo:
    In
 : Tracciabile a SRM da NIST