Indio 1000 mg/L in acido nitrico 0,5N (da In(NO₃)₃) Certipur® standard per AAS, Supelco®
N° de catalogue 1.19504.0100
Fournisseur: Merck
Numéro CAS:
Spécifications
- Concentrazione:1000 mg/L
- Matrice:0,5 M HNO₃
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Componenti:Indio
- Simbolo:In
Spécifications
À propos de cet article
Certifications: Tracciabile a SRM da NIST