ContactUsLinkComponent
Olmio 1000 mg/L in acido nitrico diluito (da Ho₂O₃) Certipur® Standard monoelemento per ICP, Supelco®
Olmio 1000 mg/L in acido nitrico diluito (da Ho₂O₃) Certipur® Standard monoelemento per ICP, Supelco®
Catalog # 1.70323.0100
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Olmio 1000 mg/L in acido nitrico diluito (da Ho₂O₃) Certipur® Standard monoelemento per ICP, Supelco®
Catalog # 1.70323.0100
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Concentrazione:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    Nitric acid dil.
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in plastica
  • Conf:
    100 mL
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Componenti:
    Olmio
  • Simbolo:
    Ho
Specifications
About this item
Certifications: Tracciabile a SRM da NIST